Läs mer
1,2,3-Trimethylbenzene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12940334 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12940334 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12940334 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trimethylbenzene
Förpackning Ampoule
CAS 526-73-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel C9H12
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)C
IUPAC-namn 1,2,3-trimethylbenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 120.195
PubChem CID 10686
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34037
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1,2,3-Trimethylbenzene 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .