Läs mer
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12950144 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12950144 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12950144 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P853260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Förpackning Ampoule
CAS 95-94-3
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H2Cl4
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrachlorobenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 215.882
PubChem CID 7270
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:36697
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .