Läs mer
1,2-diklorbensen i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12945354 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1ml
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
12945354 1 mL 1ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12945354 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P818070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichlorobenzene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 95-50-1
Molekylformel C6H4Cl2
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1230
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2-diklorbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35290
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 1,2-dichlorobenzene,o-dichlorobenzene 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.