Läs mer
1,2-dikloretan D4 i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12925384 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12925384 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12925384 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P818640
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane D4
Förpackning Ampull(ar)
CAS 17060-07-0
Molekylformel C2H4Cl2
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
LEDER C(CCl)Cl
IUPAC-namn 1,2-diklor-1,1,2,2-tetradeuterioetan
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 102.978
PubChem CID 12197860
Kvantitet 1 mL