Läs mer
Metabolite 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea in Acetone 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12902624 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12902624 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12902624 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea
Förpackning Ampoule(s)
CAS 3567-62-2
Molekylformel C8H8Cl2N2O
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00088374
InChI-nyckel IDQHRQQSSQDLTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC-namn 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methylurea
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 219.07
PubChem CID 19113
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:83466
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea 10 ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .