Läs mer
1,3,5-Triklorbensen i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12990274 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
12990274 1 mL 1ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12990274 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P855700
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trichlorobenzene
Förpackning Ampull
CAS 108-70-3
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H3Cl3
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00000585
UN-nummer 1648
InChI-nyckel XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER ClC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 1,3,5-triklorbensen
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 181.44
PubChem CID 7950
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:49916
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 1,3,5-Trichlorobenzene 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.