Läs mer
1,3,5-trimetylbensen i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12980334 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12980334 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12980334 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trimethylbenzene
Förpackning Ampull
CAS 108-67-8
Fysisk form Vätska
Molekylformel C9H12
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C)C
IUPAC-namn 1,3,5-trimetylbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 120.195
PubChem CID 7947
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34833
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Mesitylene,1,3,5-trimethylbenzene 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .