Läs mer
1,3-Dichlorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12995354 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12995354 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12995354 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P818160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dichlorobenzene
Förpackning Ampoule(s)
CAS 541-73-1
Molekylformel C6H4Cl2
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,3-dichlorobenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 146.998
PubChem CID 10943
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:36693
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1,3-Dichlorobenzene 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.