Läs mer
1,3-dimetyl-2-nitrobensen i metyl-tert.butyleter 250 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986013 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12986013 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986013 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
Förpackning Ampull
CAS 81-20-9
Molekylformel C8H9NO2
Koncentration 250μ g/ml
InChI-nyckel HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-2-nitrobensen
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 151.165
PubChem CID 6672
Kvantitet 1 mL