Läs mer
1,3-dinitrobensen i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12965534 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12965534 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12965534 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P821690
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Dinitrobenzene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 99-65-0
Molekylformel C6H4N2O4
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1230
InChI-nyckel WDCYWAQPCXBPJA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,3-dinitrobensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 168.108
PubChem CID 7452
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:51397
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 1,3-dinitrobenzene 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .