Läs mer
1-brom-2-nitrobensen i aceton 5000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12936113 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12936113 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936113 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F117261
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Förpackning Ampull
CAS 577-19-5
Molekylformel C6H4BrNO2
Koncentration 5000 μg/mL
UN-nummer 1090
InChI-nyckel ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
IUPAC-namn 1-brom-2-nitrobensen
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 202.007
PubChem CID 11341
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1-Bromo-2-nitrobenzene 5000 ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .