Läs mer
Metabolite 1-Chloro-2-fluorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12972454 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12972454 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12972454 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P811440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroethyl-vinylether
Förpackning Ampoule(s)
CAS 348-51-6
Molekylformel C6H4ClF
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000533
InChI-nyckel ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-namn 1-chloro-2-fluorobenzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Kvantitet 1 mL