Läs mer
1-klor-2-fluorbensen i metanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956003 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956003 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12956003 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F112951
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2-fluorobenzene
Förpackning Ampull
CAS 348-51-6
Molekylformel C6H4ClF
Koncentration 2000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000533
InChI-nyckel ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER FC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-namn 1-klor-2-fluorbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Kvantitet 1 mL