Läs mer
2,3,5,6-Tetrachlorophenol in Isopropanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12933014 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12933014 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12933014 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P872580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Förpackning Ampoule
CAS 935-95-5
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H2Cl4O
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel KEWNKZNZRIAIAK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrachlorophenol
Lösningsmedel eller matris Isopropanol (2-propanol)
Molekylvikt (g/mol) 231.881
PubChem CID 13636
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:52048