Läs mer
2,3,6-triklorfenol i etanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12946153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12946153 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12946153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F131351
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trichlorophenol
Förpackning Ampull
CAS 933-75-5
Molekylformel C6H3Cl3O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,3,6-triklorfenol
Lösningsmedel eller matris Ethanol
Molekylvikt (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Kvantitet 1 mL