Läs mer
2,3,6-Trichlorophenol in Iso-propanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12903024 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12903024 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12903024 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P872650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trichloropheno
Förpackning Ampoule
CAS 933-75-5
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H3Cl3O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,3,6-trichlorophenol
Lösningsmedel eller matris Isopropanol (2-propanol)
Molekylvikt (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Kvantitet 5 mL