Läs mer
2.3-Dibromopropionic acid in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2.3-Dibromopropionic acid |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 600-05-5 |
| Molekylformel | C3H4Br2O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| MDL-nummer | MFCD00004212 |
| InChI-nyckel | ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | OC(=O)C(Br)CBr |
| IUPAC-namn | 2,3-dibromopropanoic acid |
| Visa mer |