Läs mer
2,4,5,6-tetraklor-m-xylen i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12980154 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12980154 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12980154 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P853470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Förpackning Ampull
CAS 877-09-8
Fysisk form Vätska
Molekylformel C8H6Cl4
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,5-tetraklor-4,6-dimetylbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 243.936
PubChem CID 70139
Kvantitet 1 mL