Läs mer
2,4,6-Tribromophenol in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12920254 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12920254 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12920254 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P855250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromophenol
Förpackning Ampoule
CAS 118-79-6
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H3Br3O
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002150
InChI-nyckel BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC-namn 2,4,6-tribromophenol
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:47696