Läs mer
2,4,6-Tribromophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12930254 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12930254 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12930254 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P855260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromophenol
Förpackning Ampoule
CAS 118-79-6
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H3Br3O
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002150
InChI-nyckel BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC-namn 2,4,6-tribromophenol
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:47696