Läs mer
2,4,6-tribromfenol i etanol 1,148 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12984555 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12984555 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12984555 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F109891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromophenol
Förpackning Ampull
CAS 118-79-6
Molekylformel C6H3Br3O
Koncentration 1148 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002150
InChI-nyckel BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC-namn 2,4,6-tribromfenol
Lösningsmedel eller matris Ethanol
Molekylvikt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:47696