Läs mer
2,4,6-Trichlorophenol in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12930304 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12930304 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12930304 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856170
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichlorophenol
Förpackning Ampoule
CAS 88-06-2
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H3Cl3O
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,4,6-trichlorophenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 197.439
PubChem CID 6914
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28755
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 2,4,6-Trichlorophenol 100ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .