Läs mer
2,4'-DDD i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12962624 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962624 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12962624 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4'-DDD
Förpackning Ampull(ar)
CAS 53-19-0
Molekylformel C14H10Cl4
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1-klor-2-[2,2-diklor-1-(4-klorfenyl)etyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 320.034
PubChem CID 4211
Kvantitet 10 mL