Läs mer
Metabolite 2,4'-DDE in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12952634 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12952634 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12952634 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4'-DDE
Förpackning Ampoule(s)
CAS 3424-82-6
Molekylformel C14H8Cl4
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=C(Cl)Cl)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC-namn 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 318.018
PubChem CID 246598
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34211