Läs mer
2,4-diaminotoluen i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12933034 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12933034 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12933034 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P872790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminotoluene
Förpackning Ampull
CAS 95-80-7
Fysisk form Vätska
Molekylformel C7H10N2
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00007804
InChI-nyckel VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC1=CC=C(N)C=C1N
IUPAC-namn 4-metylbensen-1,3-diamin
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 122.17
PubChem CID 7261
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:34237