Läs mer
2,4-dibromfenol i 2-propanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986093 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12986093 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986093 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F116531
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromophenol
Förpackning Ampull
CAS 615-58-7
Molekylformel C6H4Br2O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
IUPAC-namn 2,4-dibromfenol
Lösningsmedel eller matris 2- Propanol
Molekylvikt (g/mol) 251.905
PubChem CID 12005
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34238