Specifications
| Packaging | Ampoule |
| CAS | 615-58-7 |
| Molecular Formula | C6H4Br2O |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| InChI Key | FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O |
| IUPAC Name | 2,4-dibromophenol |
| Solvent or Matrix | 2- Propanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.905 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?