Läs mer
2,4-dibromfenol i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12964555 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12964555 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 12964555 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F109310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromophenol
Förpackning Ampull
CAS 615-58-7
Molekylformel C6H4Br2O
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
IUPAC-namn 2,4-dibromfenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 251.905
PubChem CID 12005
Kvantitet 5 mL
ChEBI CHEBI:34238
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 2,4-Dibromophenol 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .