Läs mer
2,4-diklorfenylättiksyra i metyl-tert.butyleter 100 g/μml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12946033 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12946033 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12946033 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113761
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Förpackning Ampull
CAS 19719-28-9
Molekylformel C8H6Cl2O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2,4-diklorfenyl)ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 205.034
PubChem CID 88209
Kvantitet 1 mL