Läs mer
2,6-dibromfenol i etanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12936153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12936153 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F131341
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromophenol
Förpackning Ampull
CAS 608-33-3
Molekylformel C6H4Br2O
Koncentration 1000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002152
InChI-nyckel SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC1=C(Br)C=CC=C1Br
IUPAC-namn 2,6-dibromfenol
Lösningsmedel eller matris Ethanol
Molekylvikt (g/mol) 251.91
PubChem CID 11847
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:19391
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • standard solution 2,6-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,6-dibromophenol