Läs mer
2-klorbensoesyra i vatten 1104 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12986143 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F128991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoic acid
Förpackning Ampull
CAS 118-91-2
Molekylformel C7H5ClO2
Koncentration 1104 μg/mL
InChI-nyckel IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
IUPAC-namn 2-klorbensoesyra
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 156.565
PubChem CID 8374
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:30793