Läs mer
Metabolite 2-Chloronaphthalene in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12942464 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12942464 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12942464 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P811590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloronaphthalene
Förpackning Ampoule(s)
CAS 91-58-7
Molekylformel C10H7Cl
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
IUPAC-namn 2-chloronaphthalene
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 162.616
PubChem CID 7056
Kvantitet 10 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 2-Chloronaphthalene 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.