Läs mer
2-fluorbifenyl i DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996773 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996773 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12996773 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P826430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobiphenyl
Förpackning Ampull(ar)
CAS 321-60-8
Molekylformel C12H9F
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000317
InChI-nyckel KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-fluoro-l,l'-bifenyl
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 172.20
PubChem CID 67579
Kvantitet 10 mL