Läs mer
2-fluorbifenyl i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12906783 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906783 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906783 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P826440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorobiphenyl
Förpackning Ampull(ar)
CAS 321-60-8
Molekylformel C12H9F
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00000317
InChI-nyckel KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-fluoro-l,l'-bifenyl
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 172.20
PubChem CID 67579
Kvantitet 1 mL