Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorophenol |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 367-12-4 |
| Molekylformel | C6H5FO |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| MDL-nummer | MFCD00002155 |
| InChI-nyckel | HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC1=CC=CC=C1F |
| IUPAC-namn | 2-fluorophenol |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Show More |