Läs mer
2-fluorofenol i metanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996093 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996093 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996093 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F116591
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenol
Förpackning Ampull
CAS 367-12-4
Molekylformel C6H5FO
Koncentration 2000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002155
InChI-nyckel HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC1=CC=CC=C1F
IUPAC-namn 2-fluorfenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Kvantitet 1 mL