Läs mer
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12987093 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12987093 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12987093 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P884190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Förpackning Ampoule
CAS 2905-67-1
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Molekylformel C8H6Cl2O2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00032710
InChI-nyckel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Typ Mass Spectrometry Standard
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Element 3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn methyl 3,5-dichlorobenzoate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Kvantitet 1 mL