Läs mer
3,5-diklorbensoesyra i metyl-tert.butyleter 1000 g/μml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12916053 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12916053 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12916053 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F114621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Förpackning Ampull
CAS 51-36-5
Molekylformel C7H4Cl2O2
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 3,5-diklorbensoesyra
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 191.007
PubChem CID 5811
Kvantitet 1 mL