Läs mer
3-Chloroaniline in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12982424 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12982424 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12982424 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroaniline
Förpackning Ampoule(s)
CAS 108-42-9
Molekylformel C6H6ClN
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00007765
UN-nummer 1648
InChI-nyckel PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-chloroaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Kvantitet 10 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 3-chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.