Läs mer
Metabolite 3-Chloroaniline in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12992424 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12992424 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12992424 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroaniline
Förpackning Ampoule(s)
CAS 108-42-9
Molekylformel C6H6ClN
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00007765
UN-nummer 1648
InChI-nyckel PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-chloroaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 3-chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.