Läs mer
4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12916153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12916153 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12916153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer CM 10099
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
Förpackning Ampull
CAS 140-66-9
Molekylformel C14H22O
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-namn 4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenol
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 206.329
PubChem CID 8814
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34445