Läs mer
4,4'-DDE i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12982634 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12982634 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12982634 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815770
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-DDE
Förpackning Ampull(ar)
CAS 72-55-9
Molekylformel C14H8Cl4
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000837
InChI-nyckel UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 1-klor-4-[2,2-diklor-1-(4-klorfenyl)etenyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 318.02
PubChem CID 3035
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:16598