Läs mer
4,4'-DDE i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12992634 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12992634 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12992634 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-DDE
Förpackning Ampull(ar)
CAS 72-55-9
Molekylformel C14H8Cl4
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00000837
InChI-nyckel UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 1-klor-4-[2,2-diklor-1-(4-klorfenyl)etenyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 318.02
PubChem CID 3035
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:16598