Läs mer
4,4'-DDT i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12962644 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962644 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12962644 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-DDT
Förpackning Ampull(ar)
CAS 50-29-3
Molekylformel C14H9Cl5
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1-klor-4-[2,2,2-triklor-1-(4-klorfenyl)etyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 354.476
PubChem CID 3036
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:16130