missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDT |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 50-29-3 |
| Molekylformel | C14H9Cl5 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1-klor-4-[2,2,2-triklor-1-(4-klorfenyl)etyl]bensen |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.476 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution 4,4'-DDT 100ug/ml in methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, DDT
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
