Läs mer
Metabolite 4,4'-Dibromobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12955304 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12955304 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12955304 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P817190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromobiphenyl
Förpackning Ampoule(s)
CAS 92-86-4
Molekylformel C12H8Br2
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000101
InChI-nyckel HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Kvantitet 1 mL