Läs mer
4,4'-dibrombifenyl i etylacetat 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996023 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996023 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996023 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4prime-Dibromobiphenyl (PBB 15)
Förpackning Ampull
CAS 92-86-4
Molekylformel C12H8Br2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000101
InChI-nyckel HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn 1-brom-4-(4-bromfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Ethyl Acetate
Molekylvikt (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Kvantitet 1 mL