Läs mer
Metabolite 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12915324 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12915324 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12915324 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P817450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Förpackning Ampoule(s)
CAS 10386-84-2
Molekylformel C12Br2F8
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000310
InChI-nyckel YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
IUPAC-namn 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Kvantitet 1 mL