Läs mer
4,4'-dibromoktafluorbifenyl i metanol 5000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996033 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996033 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996033 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113911
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4prime-Dibromooctafluorobiphenyl 
Förpackning Ampull
CAS 10386-84-2
Molekylformel C12Br2F8
Koncentration 5000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00000310
InChI-nyckel YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
IUPAC-namn 1-brom-4-(4-brom-2,3,5,6-tetrafluorfenyl)-2,3,5,6-tetrafluorbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl 5000 ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .