Läs mer
4-kloroanilin i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12952434 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12952434 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12952434 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810950
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline
Förpackning Ampull(ar)
CAS 106-47-8
Molekylformel C6H6ClN
Koncentration 100 μg/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC-namn 4-kloranilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:20331
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 4-Chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.